Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux Nunc™ MicroWell™ MiniTray
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Nunc MicroWell MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
401.00€ - 1870.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Forme | Rectangulaire |
Type | Plaque de culture cellulaire |
Longueur (métrique) | 84 mm |
Code produit | Marque | Description | Nombre de puits | Bouchon inclus | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de puits | Bouchon inclus | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10192831
|
Thermo Scientific™
438733 |
MiniTray MicroWell pour les applications sérologiques | 72 | Fermeture incluse |
401.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10104371
|
Thermo Scientific™
439225 |
MiniTray MicroWell pour les applications sérologiques | 60 | Fermeture incluse |
401.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10204221
|
Thermo Scientific™
452256 |
MiniTray MicroWell | 60 | Fermeture incluse |
1735.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10112791
![]() |
Thermo Scientific™
470378 |
MiniTray MicroWell | 72 | Fermeture incluse |
1870.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10326141
![]() |
Thermo Scientific™
472400 |
MiniTray MicroWell | 60 | Fermeture non incluse |
935.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
- Adsorption limitée des protéines
- Couvercles avec onglets quadrillés pour une orientation correcte
- Coordonnées alphanumériques de grande taille en relief
- Traitement de surface unique permettant de maximiser le mélange des échantillons et des réactifs
- Les plateaux MiniTray pour applications sérologiques ont des puits légèrement plus petits.
Spécification
Plat | |
Rectangulaire | |
84 mm | |
59 mm |
Polystyrène | |
Plaque de culture cellulaire | |
59 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.