Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux Nunc™ MicroWell™ MiniTray
GREENER_CHOICE
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Nunc MicroWell MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
Marque:  Thermo Scientific™ 439225
Code produit. 10104371
  • 423.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
  • Adsorption limitée des protéines
  • Couvercles avec languettes quadrillées pour une bonne orientation
  • Coordonnées alphanumériques de grande taille en relief
  • Traitement de surface unique pour maximiser le mélange des échantillons et des réactifs
  • Les plateaux MiniTray pour applications sérologiques ont des puits légèrement plus petits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fermeture incluse
MiniTray MicroWell pour les applications sérologiques
Polystyrène
Non stérile
Plaque de culture cellulaire
Pour les applications sérologiques
100
84 mm
59 mm
Polystyrène
Plat
Rectangulaires
Nunclon Delta
60
Couvercle
10
59 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.