Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Nunc MicroWell MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
Marque: Thermo Scientific™ 472400
Description
Libérez de l’espace dans les congélateurs et incubateurs de laboratoire grâce aux plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTray dont la transparence optique permet d’utiliser les plateaux avec des microscopes inversés.
- Adsorption limitée des protéines
- Couvercles avec languettes quadrillées pour une bonne orientation
- Coordonnées alphanumériques de grande taille en relief
- Traitement de surface unique pour maximiser le mélange des échantillons et des réactifs
- Les plateaux MiniTray pour applications sérologiques ont des puits légèrement plus petits
Spécification
Fermeture non incluse | |
Plat | |
Rectangulaire | |
Nunclon Delta | |
60 | |
400 | |
84 mm | |
59 mm |
MiniTray MicroWell | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Plaque S | |
100 | |
59 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.