Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à fond en verre Nunc™
En utilisant les boîtes de culture à fond en verre Nunc dans vos applications de recherche, vous vous donnez les moyens de convertir votre dispositif de culture en dispositif d’imagerie.
186.84€ - 361.00€
Spécification
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
---|---|
Matériau du bouchon | Verre borosilicate |
Forme du fond | Plat |
Capacité (métrique) | 3 ml (puits) |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15183728
|
Thermo Scientific™
150680 |
40,4 mm |
313.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15235672
|
Thermo Scientific™
150682 |
40,4 mm |
361.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15200301
|
Thermo Scientific™
150682 |
40,4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Réalisez des imageries de haute qualité d’une boîte de 35 mm en toute simplicité. La boîte à fond en verre Thermo Scientific™ Nunc combine la commodité d’une boîte standard de 35 mm avec les avantages d’imagerie des lamelles pour fournir les caractéristiques optiques optimales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse confocale des images. La surface intérieure du fond de la boîte, y compris la zone en verre, est traitée pour la culture cellulaire.
Recommandées dans les cas suivants :
- Microscopie par fluorescence
- Microscopie par contraste de phase
- Microscopie confocale
- Imagerie de cellules vivantes
- Microscopie par contraste d’interférence différentielle (DIC)
- Hybridation fluorescente in situ (FISH)
Remarque :
le couvercle en verre, au fond, ne peut pas être dissocié. Ne pas utiliser avec du méthanol, de l’éthanol, de l’acétone ou du chloroforme.Garantie : 90 jours
Spécification
Fermeture incluse | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
1 | |
40,4 mm |
Verre borosilicate | |
3 ml (puits) | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
3,0 ml | |
20 | |
12,9 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.