Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à fond en verre Nunc™
En utilisant les boîtes de culture à fond en verre Nunc dans vos applications de recherche, vous vous donnez les moyens de convertir votre dispositif de culture en dispositif d’imagerie.
Marque: Thermo Scientific™ 150680
232.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24318" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des imageries de haute qualité d’une boîte de 35 mm en toute simplicité. La boîte à fond en verre Thermo Scientific™ Nunc combine la commodité d’une boîte standard de 35 mm avec les avantages d’imagerie des lamelles pour fournir les caractéristiques optiques optimales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse confocale des images. La surface intérieure du fond de la boîte, y compris la zone en verre, est traitée pour la culture cellulaire.
Améliorez la qualité de vos images haute résolution de culture cellulaire.
- Ces boîtes sont idéales pour l’observation à fort grossissement dans une grande variété d’applications.
Réduisez l’évaporation et la contamination du milieu.
- Le couvercle de la boîte minimise l’évaporation tout en préservant le contenu des contaminants en suspension dans l’air.
- Améliorez la compatibilité microscopique et supprimez les problèmes liés à la taille et au nombre des puits.
Conseils d’experts
- Notre équipe d’assistance technique peut vous aider à rationaliser les processus de culture cellulaire de votre laboratoire. Consultez-nous pour obtenir des conseils afin d’optimiser tous vos processus de culture cellulaire.
Recommandées dans les cas suivants :
- Microscopie par fluorescence
- Microscopie par contraste de phase
- Microscopie confocale
- Imagerie de cellules vivantes
- Microscopie par contraste d’interférence différentielle (DIC)
- Hybridation fluorescente in situ (FISH)
Remarque :
le couvercle en verre, au fond, ne peut pas être dissocié. Ne pas utiliser avec du méthanol, de l’éthanol, de l’acétone ou du chloroforme.
Spécification
Fermeture incluse | |
Plat à fond de verre, 12mm | |
3 ml (puits) | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
3,0 ml | |
20 | |
12,9 mm |
Verre borosilicate | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
1 | |
40,4 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.