Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à fond en verre Nunc™
Code produit. 15200301
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40,4 mm
Conditionnement:
12 pièces
20 pièces
Code produit. 15200301
Marque: Thermo Scientific™ 150682
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En utilisant les boîtes de culture à fond en verre Nunc dans vos applications de recherche, vous vous donnez les moyens de convertir votre dispositif de culture en dispositif d’imagerie.
Réalisez des imageries de haute qualité d’une boîte de 35 mm en toute simplicité. La boîte à fond en verre Thermo Scientific™ Nunc combine la commodité d’une boîte standard de 35 mm avec les avantages d’imagerie des lamelles pour fournir les caractéristiques optiques optimales requises pour la microscopie à fort grossissement et l’analyse confocale des images. La surface intérieure du fond de la boîte, y compris la zone en verre, est traitée pour la culture cellulaire.
Améliorez la qualité de vos images haute résolution de culture cellulaire.
  • Ces boîtes sont idéales pour l’observation à fort grossissement dans une grande variété d’applications.
Réduisez l’évaporation et la contamination du milieu.
  • Le couvercle de la boîte minimise l’évaporation tout en préservant le contenu des contaminants en suspension dans l’air.
  • Améliorez la compatibilité microscopique et supprimez les problèmes liés à la taille et au nombre des puits.
Conseils d’experts
  • Notre équipe d’assistance technique peut vous aider à rationaliser les processus de culture cellulaire de votre laboratoire. Consultez-nous pour obtenir des conseils afin d’optimiser tous vos processus de culture cellulaire.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Microscopie par fluorescence
  • Microscopie par contraste de phase
  • Microscopie confocale
  • Imagerie de cellules vivantes
  • Microscopie par contraste d’interférence différentielle (DIC)
  • Hybridation fluorescente in situ (FISH)
Remarque :
le couvercle en verre, au fond, ne peut pas être dissocié. Ne pas utiliser avec du méthanol, de l’éthanol, de l’acétone ou du chloroforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Verre borosilicate
Description Plaque de fond en verre, 27mm
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 ml (puits)
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 3,0 ml
Comprend Couvercle
Nbre par carton 20
Nb par paquet 1
Hauteur (métrique) 12,9 mm
Diamètre (métrique) 40,4 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.