Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunc™ avec surface UpCell™
Utilisez les boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ à surface UpCell™ pour procéder à la récolte non enzymatique des cellules adhérentes et ainsi préserver la viabilité des cellules et les protéines de surface.
438.00€ - 1390.00€
Spécification
Type | Plaque de culture cellulaire |
---|---|
Traitement de surface | UpCell, sensible à la température |
Stérilité | Stérile |
Type de puits | Round, Flat Bottom (F-well) |
Code produit | Marque | Description | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10073833
![]() |
Thermo Scientific™
174902 |
100mm, plat UpCell | 56,7 cm2 |
554.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10592954
![]() |
Thermo Scientific™
174903 |
60mm, plat UpCell | 21,5 cm2 |
1390.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10463665
|
Thermo Scientific™
174904 |
35mm, plat UpCell, avec membrane de soutien | 8,8 cm2 |
1070.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10165613
![]() |
Thermo Scientific™
174905 |
100 mm, plat UpCell avec grille | 56,7 cm2 |
438.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10398963
|
Thermo Scientific™
174906 |
60mm, Plat UpCell avec grille | 21,5 cm2 |
1135.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire, à l’aide d’une membrane de support.
Caractéristiques :- L’hydrophilicité de la surface UpCell change avec la température externe, ce qui permet aux cellules de se détacher
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser des enzymes de dissociation, cela garantit des protéines de surface intactes
- Il n’y a pas besoin de grattage physique, cela entraîne une viabilité cellulaire élevée
- La conception en grille de 3 x 3 mm dans les boîtes de 60 mm et 100 mm empêche les cellules de s’agglutiner et permet la récolte d’une seule suspension cellulaire
- Les membranes de support incluses dans les boîtes de 35 mm permettent la récolte des tapis cellulaires
- Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de fabrication
Recommandées dans les cas suivants :
- Passage de culture
- Analyses des cellules simples ultérieures (par ex., cytométrie en flux)
- Modélisation tissulaires en 3D pour la transplantation
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Plaque de culture cellulaire | |
UpCell, sensible à la température | |
Stérile | |
Round, Flat Bottom (F-well) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement