Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunc™ avec surface UpCell™
BIOPHARMA
Code produit. 10165613
Click to view available options
Surface de culture:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Quadrillé:
Non quadrillé
Quadrillé
Conditionnement:
30 pièces
6 pièces
Code produit. 10165613
Marque: Thermo Scientific™ 174905
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ à surface UpCell™ pour procéder à la récolte non enzymatique des cellules adhérentes et ainsi préserver la viabilité des cellules et les protéines de surface.
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire, à l’aide d’une membrane de support.
La surface UpCell permet la collecte non enzymatique de cellules en faisant simplement passer la température de la culture des cellules en dessous de 32°C, ce qui permet d’obtenir des cellules hautement viables avec des protéines de surface cellulaire intactes.
  • Sans trypsinisation : préserve les protéines de surface cellulaire
  • Sans aucune force physique : grande viabilité cellulaire
  • Grille 3 x 3 mm pour boîtes de culture de 60 mm et 100 mm permettant la récolte de cellules individuelles en suspension ou de petites colonies
  • Membranes de support fournies avec les boîtes de culture de 35 mm permettant la récolte de feuilles cellulaires ainsi que la création de modèles tissulaires en 3D
  • Temps de manipulation minime
Recommandées dans les cas suivants :
Passage de culture ; Analyses unicellulaires, recherche en greffe de cellules, modèles tissulaires en 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100 mm, plat UpCell avec grille
Surface de culture 56,7 cm2
Volume (métrique) du puits 12,5 ml (puits)
Volume (métrique) utile 12,5 ml
Type Plaque de culture cellulaire
Diamètre (métrique) externe 92 mm
Hauteur (métrique) 17 mm
Nb par paquet 1
Nbre par carton 6
Traitement de surface UpCell, sensible à la température
Stérilité Stérile
Quadrillé Quadrillé
Type de puits Round, Flat Bottom (F-well)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement