Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunc™ avec surface UpCell™
Description
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire, à l’aide d’une membrane de support.
- Sans trypsinisation : préserve les protéines de surface cellulaire
- Sans aucune force physique : grande viabilité cellulaire
- Grille 3 x 3 mm pour boîtes de culture de 60 mm et 100 mm permettant la récolte de cellules individuelles en suspension ou de petites colonies
- Membranes de support fournies avec les boîtes de culture de 35 mm permettant la récolte de feuilles cellulaires ainsi que la création de modèles tissulaires en 3D
- Temps de manipulation minime
Recommandées dans les cas suivants :
Passage de culture ; Analyses unicellulaires, recherche en greffe de cellules, modèles tissulaires en 3D
Spécification
Spécification
| Description | 35mm, plat UpCell, avec membrane de soutien |
| Surface de culture | 8,8 cm2 |
| Volume (métrique) du puits | 3 ml (puits) |
| Volume (métrique) utile | 3 ml |
| Type | Plaque de culture cellulaire |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| Hauteur (métrique) | 12 mm |
| Nb par paquet | 5 |
| Nbre par carton | 30 |
| Traitement de surface | UpCell, sensible à la température |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement