Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Effectuez des cultures de cellules adhérente dans des laboratoires de biotechnologie, de pharmaceutique et de recherche grâce aux tubes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™.
518.00€ - 544.00€
Spécification
Type de produit | Tube de culture |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Couleur de bouchon | Blanc |
Couleur | Naturel |
Matériau | En PS |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (métrique) de travail | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (métrique) de travail | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10682641
![]() |
Thermo Scientific™
145470 |
Bouchon poussoir | 7 ml | Rond |
544.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10222821
![]() |
Thermo Scientific™
146183 |
Bouchon à vis | 7 ml | Rond |
539.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10048960
![]() |
Thermo Scientific™
156758 |
Bouchon à vis | 3 ml | Plat |
518.00€
450 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Effectuez des opérations de culture de cellules adhérentes dans des laboratoires de biotechnologie, de pharmacologie et de recherche, ainsi que de la production de vaccins et de kits de diagnostic grâce aux tubes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :- Tubes en polystyrène, bouchons en polyéthylène
- Tube à côté plat fournissant une surface de culture de 5,5 cm2 pour la croissance des cellules adhérentes
- Tube à coté plat facilitant la microscopie ; une lamelle peut être introduite dans le tube
- Milieu retenu sur le côté plat du tube en position horizontale
- Traité avec le revêtement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
Spécification
Tube de culture | |
Blanc | |
En PS | |
Stérile |
Polyéthylène | |
Naturel | |
Traité pour la culture cellulaire Nunclon Delta |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.