Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons filtrants
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
146.00€ - 214.66€
Code produit | Marque | Surface de culture | Type de goulot | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Type de goulot | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10205232
|
Thermo Scientific™
178983 |
175 cm2 | Fileté | Grand Code 128 |
214.66€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12344183
|
Thermo Scientific™
178985 |
175 cm2 | Fileté | Oui |
174.00€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12304193
|
Thermo Scientific™
178885 |
175 cm2 | Fileté | Non |
170.00€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10127340
|
Thermo Scientific™
178883 |
175 cm2 | Fileté | Non |
165.00€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10170961
|
Thermo Scientific™
178905 |
80 cm2 | Fileté | Non |
146.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons filtrants permettent un flux d’air constant et minimisent les chances de contamination.
Caractéristiques :- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
- Les cols larges et courts, les parois latérales et droites et les bouchons se fermant en 1/3 de tour sont optimisés pour le fonctionnement robotique.
- Les bouchons à filtre assurent un échange constant de gaz.
- Les flacons de 175 cm2 dotés du code-barres étendu 128 sont compatibles avec les procédés automatisés.
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Spécification
Stérile | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.