Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons filtrants
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 178905
117.93 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.79000kg
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons filtrants permettent un flux d’air constant et minimisent les chances de contamination.
Les flacons Nunc avec surface traitée Nunclon Delta sont conçus pour une adhérence, une croissance et une différenciation cellulaire optimales. Le bouchon à filtre unique hydrophobe de 0,22 μm utilise une matrice tridimensionnelle de fibres de polyéthylène non mouillables qui empêchent la pénétration de micro-organismes.
- La certification Nunclon Delta comprenant le test de quatre types de cellules différents est fournie pour chaque boîte
- Col court et large pour un accès facilité.
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Les flacons de 175 cm2 dotés du code-barres étendu 128 sont compatibles avec les procédés automatisés.
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons
Spécification
Non | |
50 | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
Aucun |
Fileté | |
5 | |
En forme de U | |
80 cm2 | |
30 à 45 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.