Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons filtrants
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 178885
108.11 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.59000kg
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons filtrants vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons filtrants permettent un flux d’air constant et minimisent les chances de contamination.
Caractéristiques :- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
- Les cols larges et courts, les parois latérales et droites et les bouchons se fermant en 1/3 de tour sont optimisés pour le fonctionnement robotique.
- Les bouchons à filtre assurent un échange constant de gaz.
- Les flacons de 175 cm2 dotés du code-barres étendu 128 sont compatibles avec les procédés automatisés.
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Spécification
Non | |
Verre | |
32 | |
Stérile | |
175 cm2 |
Flacon Nunc EasYFlask de 25cm2 | |
Fileté | |
4 | |
Bouchon à vis | |
Nunclon™ Delta |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.