Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Utilisez jusqu’à 24 inserts simultanément grâce à la plaque de support Thermo Scientific™ Nunc™ pour inserts de culture cellulaire, utilisable pour des cultures en compartiment individuel ou des cultures partageant le même milieu.
Marque: Thermo Scientific™ 141008
65.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le système de plaque portoir Thermo Scientific™ Nunc™ est conçu pour permettre trois réglages de la hauteur différents pour les inserts de culture cellulaire afin d’accommoder une culture d’interface air-liquide et une plusieurs protocoles d’alimentation des cellules. Emballé individuellement, le système de plaque multipuits portoir est livré avec ou sans inserts de culture cellulaire.
Caractéristiques :- Conforme aux normes ANSI™
- Avec identification alphanumérique des puits
- Membrane en polycarbonate disponible en trois tailles de pores pour une plus grande souplesse dans vos recherches
- Les inserts conviennent idéalement à l’imagerie en 3D et la membrane translucide devient transparente lorsqu’elle est humide.
- Les plaques de support existent en deux formats correspondant à nos boîtes traitées Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 et 24 puits.
- La plaque de support de conception unique dispose d’une structure de soutien permettant de faire varier la hauteur.
- Tournez simplement l’insert pour engager l’un des trois onglets à hauteur réglable dans les supports de la plaque de support.
Spécification
Plaque de support à 24 puits (sans insert) | |
PC (membrane) | |
(Sans insert) | |
1 | |
Plaque de support uniquement | |
Stérile |
0 | |
Suspension basse : 1 ml ; suspension moyenne : 1,5 ml ; suspension élevée : 2 ml | |
Platine de support | |
4 | |
Transparent | |
24 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
166227 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 141008 |
178193 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 141008 |
177348 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 141008 |
169385 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 141008 |
174817 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 141008 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.