Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™ à fond conique en PS
BIOPHARMA
Récupérez la totalité des échantillons avec ces plaques à puits à fond conique. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes.
145.00€ - 616.00€
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Array 8 × 12
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Stérilité Couvercle Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Couvercle Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
10580382
BIOPHARMA
Afficher les documents
Thermo Scientific™
249570
Non stérile Sans couvercle 180
403.00€
180 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10430153
BIOPHARMA
Afficher les documents
Thermo Scientific™
249662
Stérile Sans couvercle 50
145.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10144473
BIOPHARMA
Afficher les documents
Thermo Scientific™
249935
Stérile Avec couvercle 80
362.00€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10713754
Afficher les documents
Thermo Scientific™
249940
Stérile Sans couvercle 80
194.00€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11816003
BIOPHARMA
Afficher les documents
Thermo Scientific™
249952
Stérile Avec couvercle 160
616.00€
160 pièces
En stock
Description
Récupérez l’intégralité des échantillons grâce aux plaques en polystyrène à fond conique 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes. Les plaques sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Caractéristiques :
  • Les microplaques à fond conique (en V) sont idéales pour la récupération des échantillons.
    • Les applications comprennent la sélection des antibiotiques, les tests sérologiques, le stockage et la sélection des composés, les banques d’ADN et la titration des solutions.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
8 × 12
Microplaque
96
V
Étalon
Transparent
PS
Non traité
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™ à fond conique en PS