Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™ à fond conique en PS
Récupérez la totalité des échantillons avec ces plaques à puits à fond conique. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes.
Marque: Thermo Scientific™ 249940
162.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Récupérez l’intégralité des échantillons grâce aux plaques en polystyrène à fond conique 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes. Les plaques sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sans couvercle | |
80 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
80 | |
80 / carton |
Étalon | |
8 × 12 | |
Transparent | |
PS | |
Stérile | |
V | |
10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.