Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™ à fond conique en PS
BIOPHARMA
Code produit. 10580382
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Nbre par carton:
50
80
160
180
Conditionnement:
160 pièces
180 pièces
50 pièces
80 pièces
Code produit. 10580382
Marque: Thermo Scientific™ 249570
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récupérez la totalité des échantillons avec ces plaques à puits à fond conique. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes.
Récupérez l’intégralité des échantillons grâce aux plaques en polystyrène à fond conique 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes. Les plaques sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 180 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits V
Nbre par carton 180
Nb par paquet 10
Quantité 180 / carton
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.