Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Réalisez des clonages et des réplications dʼanalyses grâce à ces plaques en polystyrène non traité, adaptées aux analyses dʼagglutination et à la collecte dʼéchantillons.
309.00€ - 386.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 × 12 |
Conditionnement | 32 sachet, 4 boîtes |
Gamme de produits | Nunc™ |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10577131
|
Thermo Scientific™
278605 |
Non stérile |
309.00€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10070681
|
Thermo Scientific™
278606 |
Stérile |
386.00€
32 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Stockez des échantillons et effectuez des tests d’agglutination avec les plaques en polystyrène Thermo™ Nunc™ 96 DeepWell™, disposant de puits profonds ronds et transparents qui peuvent contenir jusqu’à 900 μl par puits.
- La grille alphanumérique permet dʼeffectuer une identification simple et rapide des échantillons.
- Optimisées pour la robotique et pour les systèmes de manipulation de liquides
- Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
- Surface hydrophobe non traitée
- Scellables avec des bouchons de puits (n° cat. 278616) ou du film de scellage
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Étalon | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
32 | |
128 x 86 x 41 mm |
Sans couvercle | |
32 sachet, 4 boîtes | |
Transparent | |
PS | |
900 μlitres | |
U | |
4 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.