Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Réalisez des clonages et des réplications dʼanalyses grâce à ces plaques en polystyrène non traité, adaptées aux analyses dʼagglutination et à la collecte dʼéchantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 278605
197.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10577131
  • 296.00€ / 32 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Stockez des échantillons et effectuez des tests d’agglutination avec les plaques en polystyrène Thermo™ Nunc™ 96 DeepWell™, disposant de puits profonds ronds et transparents qui peuvent contenir jusqu’à 900 μl par puits.
  • La grille alphanumérique permet une identification simple et rapide des échantillons.
  • Optimisées pour la robotique et pour les systèmes de manipulation de liquides
  • Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
  • Surface non traitée
  • Fermeture hermétique, avec bouchons de puits et bande adhésive
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
8 × 12
Nunc™
Microplaque
96
Non stérile
U
4
Sans couvercle
32 sachet, 4 boîtes
Transparent
PS
900 μlitres
Non traité
32
128 x 86 x 41 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates > 96 DeepWell de 1 ml, polystyrène, non traité, sans couvercle, non stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.