Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Code produit. 10070681
Stérile, 32 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
32 pièces
Code produit. 10070681
Marque: Thermo Scientific™ 278606
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des clonages et des réplications dʼanalyses grâce à ces plaques en polystyrène non traité, adaptées aux analyses dʼagglutination et à la collecte dʼéchantillons.
Stockez des échantillons et effectuez des tests d’agglutination avec les plaques en polystyrène Thermo™ Nunc™ 96 DeepWell™, disposant de puits profonds ronds et transparents qui peuvent contenir jusqu’à 900 μl par puits.
  • La grille alphanumérique permet une identification simple et rapide des échantillons.
  • Optimisées pour la robotique et pour les systèmes de manipulation de liquides
  • Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
  • Surface non traitée
  • Fermeture hermétique, avec bouchons de puits et bande adhésive
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 32 sachet, 4 boîtes
Gamme de produits Nunc™
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 900 μlitres
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits U
Nbre par carton 32
Nb par paquet 4
Quantité 32 / carton
Dimensions (L x l x H) 128 x 86 x 41 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot186310 Type de certificatCertificat d'irradiation Date31/10/2025 Code produit278606
Numéro de lot186241 Type de certificatCertificat d'irradiation Date09/05/2025 Code produit278606
Numéro de lot186310 Type de certificatCertificat de conformité Date31/10/2025 Code produit278606
Numéro de lot182539 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit278606
Numéro de lot177775 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit278606
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates >