Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à 4 puits pour FIV Nunc™
Menez à bien des applications qui génèrent des résultats systématiquement fiables et de grande qualité pendant la vitrification.
Marque: Thermo Scientific™ 179830
387.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Générez systématiquement des résultats fiables durant la FIV et la vitrification de l’embryon grâce aux boîtes de FIV à 4 puits Thermo Scientific™ Nunc™, qui sont conformes aux exigences rigoureuses des tests, certifications et validations FIV.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation
- Assure une orientation appropriée et empêche la contamination croisée grâce au fermoir à cran du couvercle et de la boîte
- Empêche les rayures sur les fonds de puits et maintient une température optimale avec des bords en relief de 0,8 mm
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV
- Marquage CE, approuvées par la FDA,ayant fait l'objet de tests MEA
- Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
Certificats de conformité figurant sur chaque lot, pour votre assurance qualité
- Stériles (SAL 106)
- Apyrogènes (test LAL)
- Test USP de classe VI
- Résultats de test de libération (MEA)
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA | |
1,9 cm2/puits | |
Stérile | |
4 | |
4 | |
66 mm |
Boîte à 4 puits pour la FIV non traitée | |
Polystyrène USP classe VI | |
Non traité | |
120 | |
66 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.