Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ plaques de stockage à Polypropylène profondeur de puits de 384 à hauteur standard
GREENER_CHOICE
Réduisez les dépenses lors du stockage de composés pour les applications de petit volume en utilisant ces microplaques en polypropylène à hauteur standard, à 384 puits peu profonds.
1505.00€ - 1640.00€
Spécification
Code-barres Non disponible
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Description 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Stérilité Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Stérilité Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
11351605
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
267460
Naturel Stérile Certified Quality
1505.00€
100 pièces
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10390135
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
267461
Noir Non stérile Certified Quality
1585.00€
100 pièces
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10742024
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
267462
Blanc Non stérile Certified Quality
1640.00€
100 pièces
En stock
Description
Réduisez les dépenses lors du stockage de composés pour les applications de petit volume en utilisant les microplaques en polypropylène à hauteur standard Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Le polypropylène est la plaque de stockage idéale car elle offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier et permet une récupération complète des échantillons. Le polypropylène supporte des températures allant de -80° à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
  • Les puits arrondis sont optimisés pour le mélange et la récupération des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Plaques naturelles pour le stockage ou les dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les tests de luminescence
  • Plaques noires pour les tests de fluorescence
  • Code-barres personnalisé disponible
Garantie : 90 jours
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ plaques de stockage à Polypropylène profondeur de puits de 384 à hauteur standard