Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ plaques de stockage à Polypropylène profondeur de puits de 384 à hauteur standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 10390135
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Naturel
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10390135
Marque: Thermo Scientific™ 267461
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les dépenses lors du stockage de composés pour les applications de petit volume en utilisant ces microplaques en polypropylène à hauteur standard, à 384 puits peu profonds.
Réduisez les dépenses lors du stockage de composés pour les applications de petit volume en utilisant les microplaques en polypropylène à hauteur standard Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Le polypropylène est la plaque de stockage idéale car elle offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier et permet une récupération complète des échantillons. Le polypropylène supporte des températures allant de -80° à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
  • Les puits arrondis sont optimisés pour le mélange et la récupération des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Plaques naturelles pour le stockage ou les dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les tests de luminescence
  • Plaques noires pour les tests de fluorescence
  • Un code-barres personnalisé est disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non disponible
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Description 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 100 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 55 μl
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 2 à 35 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carrées
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 100
Nb par paquet 25
Quantité 100/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.