Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ plaques de stockage à Polypropylène profondeur de puits de 384 à hauteur standard
Description
Réduisez les dépenses lors du stockage de composés pour les applications de petit volume en utilisant les microplaques en polypropylène à hauteur standard Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Le polypropylène est la plaque de stockage idéale car elle offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier et permet une récupération complète des échantillons. Le polypropylène supporte des températures allant de -80° à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Les puits arrondis sont optimisés pour le mélange et la récupération des échantillons
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Plaques naturelles pour le stockage ou les dosages colorimétriques
- Plaques blanches pour les tests de luminescence
- Plaques noires pour les tests de fluorescence
- Un code-barres personnalisé est disponible
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non disponible |
| Certifications/Conformité | Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 100 boîtes |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produits | Nunc |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.