Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Favorisez la fixation cellulaire et augmentez la croissance avec ce flacon de 1 900 ml qui fournit une grande zone de culture en une seule couche.
Marque: Thermo Scientific™ 132097
124.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Favorisez la fixation cellulaire et augmentez la croissance grâce au flacon traité pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ de 300 cm2 qui offre une grande zone de culture en une seule couche.
Durable et facile à utiliser :
- Moulés par soufflage
- Conception monobloc avec col droit et encoches de préhension moulées
- Graduations imprimées en gras allant de 100 à 500 ml par gradations de 50 ml
- Grande zone d’écriture
- Pieds d’empilage proéminents sur la surface supérieure pour un empilement fiable dans les incubateurs et sous la hotte culture
Assurance de haute qualité :
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Surface en polystyrène traitée pour la culture tissulaire au plasma et par gaz sous vide pour une chimie de surface uniforme, une adhérence des cellules et une propagation et une accélération de la croissance cellulaire
- Membrane hydrophobe présentant des pores de 0,2 μm dans le bouchon à filtre pour un échange gazeux stérile
Spécification
Verre | |
12 | |
Stérile | |
Phénolique | |
Aucun |
Fileté | |
1 | |
Plat | |
300 cm2 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1267632 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 132097 |
1409498 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 132097 |
1372867 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 132097 |
1394978 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 132097 |
1307795 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 132097 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.