Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Le consommable en tissu nylon B-499 est fait pour vous. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
Marque:  Brady™ 170794
Code produit. 17940700
  • 29.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyvalentes : idéales pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que l'identification générale en laboratoire, les panneaux d'équipement, les plaques frontales et les borniers
  • Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes, produits chimiques, graisses, nettoyants et détergents
  • Adhésives : étiquettes adhésives permanentes qui restent en place sur les surfaces lisses, rugueuses et peintes à poudre
  • Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Matte
Nylon Cloth
Non stérile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +194°F
16 ft. x 0.5 in.
0,5 in
M4C-500-499
Black on White
Continue
Labels
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Tape/Cartridge
0,0065 in
16 ft.
1.3 cm
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant > Aggressive Adhesive Multipurpose Nylon Labels; Dimensions (LxW): 16 ft. x 0.5 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511; Format: Continuous