Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez ces tubes à centrifuger en polycarbonate qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
203.00€ - 382.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Nbre par carton | 480 |
Nb par paquet | 80 |
Diamètre (métrique) | 16 mm |
Type de produit | Tube à centrifuger |
Code produit | Marque | Forme du fond | Graduations | Writing Area | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme du fond | Graduations | Writing Area | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10473103
|
Thermo Scientific™
337846 |
Conique | Oui | Stérile |
334.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10429672
|
Thermo Scientific™
347856 |
Conique | Non | Stérile |
203.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10707431
|
Thermo Scientific™
347880 |
Conique | Oui | Stérile |
214.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10008880
|
Thermo Scientific™
348224 |
Rond | Non | Stérile |
382.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10374461
|
Thermo Scientific™
362308 |
plat | oui | Non-sterile | |||||
12601500
|
Thermo Scientific™
362707 |
plat | oui | Sterile | |||||
Descrizione
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Les tubes en polystyrène ont le marquage CE.- Fabriqués dans divers matériaux et formats pour une plus grande souplesse d'utilisation. Différents types de bouchons et de fonds de tubes pour répondre aux besoins des diverses applications. Adaptés à la plupart des centrifugeuses Force centrifuge relative testée (FCR).
Specifica
PS | |
80 | |
Tube à centrifuger |
480 | |
16 mm | |
3000 x g |