Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez ces tubes à centrifuger en polycarbonate qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Marque: Thermo Scientific™ 362308
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Les tubes en polystyrène ont le marquage CE.- Fabriqués dans divers matériaux et formats pour une plus grande souplesse d'utilisation. Différents types de bouchons et de fonds de tubes pour répondre aux besoins des diverses applications. Adaptés à la plupart des centrifugeuses Force centrifuge relative testée (FCR).
Spécification
Marquage CE | |
polystyrène | |
80 | |
Flat | |
plat | |
16 mm | |
Centrifuge Tube |
10 mL | |
480 | |
Non-sterile | |
100 mm | |
oui | |
Non | |
3000 x G |