Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez ces tubes à centrifuger en polycarbonate qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Marque: Thermo Scientific™ 362707
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
- Fabriqués dans divers formats pour une plus grande flexibilité
- Différentes formes de fond pour répondre à tous les besoins
- Inclut des bouchons à vis à joint en polyéthylène
- Adaptés à la plupart des centrifugeuses
- Force centrifuge relative testée (FCR)
- Marquage CE
Spécification
Marquage CE | |
Polystyrène | |
80 | |
Flat | |
Plat | |
16 mm | |
Centrifuge Tube |
10 mL | |
480 | |
Stérile | |
100 mm | |
Oui | |
Non | |
3000 x G |