Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid
Préparez rapidement de l’ADN plasmide de haute pureté à petite échelle. Colonnes NucleoSpin™ Plasmid avec ou sans bouchon.
28.16€ - 473.00€
Spécification
Format | Column |
---|---|
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Sequencing Type | DNA and RNA Sequencing |
À utiliser avec (application) | Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli |
Type de produit | Colonnes de préparation plasmidique |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11942502
|
Macherey-Nagel™
740588.10 |
10 préparations | Lid |
28.16€
10 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11932392
|
Macherey-Nagel™
740588.50 |
50 préparations | Lid |
106.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12353358
|
Macherey-Nagel™
740588.250 |
250 préparations | Couvercle |
473.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11912252
|
Macherey-Nagel™
740499.250 |
250 Preps | No Lid |
406.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15186446
|
Macherey-Nagel™
740499.12C |
12 Preps | No Lid |
43.40€
12 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11942362
|
Macherey-Nagel™
740499.50 |
50 Preps | No Lid |
93.85€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Caractéristiques
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 mini préparations en 25 min.
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmide
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
Applications
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmide issu de bactéries gram-positif et nettoyage d’ADN plasmide issu de mélanges de réaction
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible sur demande
- Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Column | |
DNA and RNA Sequencing | |
Colonnes de préparation plasmidique | |
2 à 10 mL |
Technologie à membrane de silice | |
Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli | |
2 mL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid