Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
12 préparations
250 préparations
50 préparations
Comprend:
Couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 réactions
12 préparations
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 mini préparations en 25 min.
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmide
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
Applications
- Plasmides à nombre élevé de copies issus d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmide issu de bactéries gram-positif et nettoyage d’ADN plasmide issu de mélanges de réaction
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible sur demande
- Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Spécification
| Format | Column |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Sequencing Type | DNA and RNA Sequencing |
| À utiliser avec (application) | Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli |
| Comprend | Sans couvercle |
| Nbre de réactions | 12 préparations |
| Type de produit | Plasmid Columns |
| Quantité | 2 mL |
| Volume d’échantillon | 2 à 10 mL |
| Dimensions | < 50 kpb |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase