Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid
Préparez rapidement de l’ADN plasmide de haute pureté à petite échelle. Colonnes NucleoSpin™ Plasmid avec ou sans bouchon.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740499.50
Code produit. 11942362
  • 93.85€ / 50 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques
  • Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
  • Procédure rapide – 6 mini préparations en 25 min.
  • Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmide
  • Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
Applications
  • Plasmides à nombre élevé de copies issus d’E. coli 
  • Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
  • ADN plasmide issu de bactéries gram-positif et nettoyage d’ADN plasmide issu  de mélanges de réaction
  • Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible sur demande
  • Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Spécification
Column
DNA and RNA Sequencing
No Lid
Colonnes de préparation plasmidique
2 à 10 mL
25 min
Technologie à membrane de silice
Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
50
2 mL
< 50 kpb
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase