Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
662.00€ - 795.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne standard |
Réticulation | Octadécyle monomérique |
À utiliser avec | HPLC |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10621492
|
Macherey-Nagel™
720296.46 |
125 mm | 4,6 mm |
723.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10226511
|
Macherey-Nagel™
720294.46 |
150 mm | 4,6 mm |
723.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10611492
|
Macherey-Nagel™
720296.40 |
125 mm | 4 mm |
662.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092861
|
Macherey-Nagel™
720280.46 |
250 mm | 4,6 mm |
790.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440122
|
Macherey-Nagel™
720280.40 |
250 mm | 4 mm |
795.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
Octadécyle monomérique | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 9 | |
1/boîte | |
L1 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne standard | |
HPLC | |
5 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
20% | |
Oui | |
Colonne HPLC EC standard |