Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 720294.46
Code produit. 10226511
  • 723.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Octadécyle monomérique
HPLC
5800 psi (400 bars)
5 μm
100 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 HD
20%
Oui
Colonne HPLC EC standard
Colonne standard
4,6 mm
150 mm
Acétonitrile / eau
2 à 9
1/boîte
350 m²/g
L1
Silice haute densité
Phase inverse
Phase inverse