Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720280.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octadécyle monomérique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 HD | |
20% | |
Oui | |
Colonne HPLC EC standard |
Colonne standard | |
4 mm | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 9 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice haute densité | |
Phase inverse | |
Phase inverse |