Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC HAP Nucleosil™ 100-5 C18
229.00€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Pré-colonnes HPLC CC |
Phase stationnaire | NUCLEOSIL™ C18 HAP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10157071
|
Macherey-Nagel™
721599.30 |
3 mm |
229.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12778112
|
Macherey-Nagel™
721599.40 |
4 mm |
229.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
5 μm | |
100Å | |
NUCLEOSIL™ C18 HAP | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Détection des HAP séparés par UV | |
Sphérique |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
L1 |