Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC HAP Nucleosil™ 100-5 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 721599.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5 μm | |
100Å | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
L1 |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ C18 HAP | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
Détection des HAP séparés par UV | |
Sphérique |