Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC HAP Nucleosil™ 100-5 C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 721599.40
Code produit. 12778112
  • 229.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
5 μm
100Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
L1
8 mm
Pré-colonnes HPLC CC
NUCLEOSIL™ C18 HAP
Acétonitrile/eau
Octadécyl
Détection des HAP séparés par UV
Sphérique