Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyl |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Afficher plus |