Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC HILIC Nucleodur™
225.00€
Spécification
Taux de carbone | 7% |
---|---|
pH | 2 à 8,5 |
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 110Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12625999
|
Macherey-Nagel™
761590.30 |
3 mm | 5 μm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10269134
|
Macherey-Nagel™
761580.30 |
3 mm | 3 μm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408587
|
Macherey-Nagel™
761580.40 |
4 mm | 3 μm |
225.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418587
|
Macherey-Nagel™
761590.40 |
4 mm | 5 μm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
7% | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC |
2 à 8,5 | |
110Å | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acétonitrile/eau | |
Ammonium/acide sulfonique | |
Applications d’analyse et de préparation ainsi que LC/MS | |
Sphérique |