Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC HILIC Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 761580.30
Code produit. 10269134
  • 225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
7%
3 μm
110Å
3 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
2 à 8,5
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ HILIC
Acétonitrile/eau
Ammonium/acide sulfonique
Applications d’analyse et de préparation ainsi que LC/MS
Sphérique