Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC HILIC Nucleodur™
Brand:  Macherey-Nagel™ 761580.40
 View more versions of this product
Product Code. 12408587
  • 225.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
7%
3 μm
110Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
2 à 8,5
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ HILIC
Acétonitrile/eau
Ammonium/acide sulfonique
Applications d’analyse et de préparation ainsi que LC/MS
Sphérique
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers