Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Gravity C8 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
703.00€ - 800.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Réticulation | Octyle monomérique |
À utiliser avec | Pour LC/MS et HPLC |
Hydrophobicité | Non |
Forme des particules | Sphérique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12408517
|
Macherey-Nagel™
760756.20 |
30 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12695979
|
Macherey-Nagel™
760759.20 |
150 mm | 2 mm |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418517
|
Macherey-Nagel™
760756.30 |
30 mm | 3 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438517
|
Macherey-Nagel™
760756.46 |
30 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12605989
|
Macherey-Nagel™
760760.20 |
75 mm | 2 mm |
703.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498507
|
Macherey-Nagel™
760755.46 |
50 mm | 4,6 mm |
764.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428517
|
Macherey-Nagel™
760756.40 |
30 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488507
|
Macherey-Nagel™
760755.40 |
50 mm | 4 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
Pour LC/MS et HPLC | |
Sphérique | |
1 à 11 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Octyle monomérique | |
Non | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
Gravité C8 | |
11 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |