Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Gravity C8 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760760.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
2 mm | |
Non | |
13050 psi (900 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
Gravité C8 | |
11 % | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC, LC/MS |
Octyle monomérique | |
Pour LC/MS et HPLC | |
75 mm | |
Sphérique | |
1 à 11 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |