Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Gravity C8 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760759.20
Code produit. 12695979
  • 800.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne analytique
2 mm
Non
13050 psi (900 bar)
1,8 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
Gravité C8
11 %
Oui
Acier inoxydable
HPLC, LC/MS
Octyle monomérique
Pour LC/MS et HPLC
150 mm
Sphérique
1 à 11
1 de chaque
340 m²/g
L7
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Colonne EC