Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA souris pour Tau (Total)
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KMB7011
519.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
Deux flacons d’étalon Ms Tau (total) ; 25 ml de tampon diluant étalon ; 1 plaque (12 x 8 bandes de puits), puits revêtus d’anticorps ; 11 ml d’anticorps de détection Ms Tau (total) ; 0,125 ml d’anti-IgG de lapin (100X) ; 25 ml de diluant HRP ; 100 ml de concentré de tampon de lavage (25X) ; 25 ml de chromogène stabilisé, tetraméthylbenzidine ; 25 ml de solution d’arrêt ; trois couvercles de plaque
Description
L’ELISA de Tau (Total) de souris quantifie la Tau de souris dans l’homogénat de cerveau, le lysat cellulaire, la solution tampon ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement la Tau de souris naturelle et recombinante, indépendamment de l’état de phosphorylation. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de Tau de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Tau est une protéine neuronale associée aux microtubules qui se trouve principalement sur les axones. La fonction du Tau est de favoriser la polymérisation de la tubuline et de stabiliser les microtubules. Le C-terminus lie les microtubules axonaux tandis que le N- terminus lie les composants de la membrane plasmique neurale, ce qui suggère que le tau fonctionne comme une protéine de liaison entre les deux. La polarité axonale est prédéterminée par la localisation TAU/MAPT (dans la cellule neuronale) dans le domaine du corps cellulaire défini par le centrosome. Les isoformes courtes permettent la plasticité du cytosquelette alors que les isoformes plus longues peuvent jouer un rôle de préférence dans sa stabilisation. Dans sa forme hyper-phosphorylée, Tau est la principale composante des filaments hélicoïdaux couplés (PHP), le bloc de construction des lésions neurofibrillaires dans le cerveau des maladies d’Alzheimer (MA). L’hyper-phosphorylation nuit à la fonction de liaison des microtubules du Tau, ce qui entraîne la déstabilisation des microtubules dans les cerveaux AD, ce qui conduit finalement à la dégénération des neurones affectés. De nombreux kinases sérine/thréonine phosphorylate Tau, y compris GSK-3bêta, protéine kinase A (PKA), cyclindependent kinase 5 (cdk5) et caséine kinase II. Le Tau hyper-phosphorylé se trouve dans les lésions neurofibrillaires dans une gamme et d’autres troubles du système nerveux central tels que la maladie de Pick, la démence froton-temporale, la dégénérescence cortico-basale et la paralysie supranucléaire progressive.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P10637 | |
<6,5 pg/ml | |
Biotine | |
Homogénats cérébraux, Lysats cellulaires, Surnageant | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AI413597,AW045860,Mtapt,Tau | |
6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine-HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Tau | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
46,9-3000 pg/ml | |
31 à 2000 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
17762 | |
4 h | |
5,8% | |
HRP | |
96 dosages | |
Homogénat cérébral, 2 μl ; lysat cellulaire, 2 μl ; surnageant, 50 μl | |
Souris | |
4 h |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
447231-001 | Certificat d’analyse | 28/04/2025 | |
447231-002 | Certificat d’analyse | 28/04/2025 | |
399280-008 | Certificat d’analyse | 03/04/2025 |