Learn More
Micronova™ Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine™ : Adaptateurs
Une sélection d’adaptateurs de serpillères pour salles blanches à tête plate dotées d’un joint pivotant à 360° unique qui peut être verrouillé à 180°, pour une facilité et un contrôle ultimes du nettoyage des surfaces planes. Structure en acier inox électropoli ou en polypropylène.
Marque:  Micronova™ QDSL-18
Code produit. 11972485
  • 259.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Housses et manche en acier inox standard ou extensible (vendus séparément).
Description
Description
Pour le nettoyage des sols et des murs
Les adaptateurs de serpillières pour salles blanches Micronova SlimLine™ sont dotés d’un joint pivotant à 360° unique qui permet de glisser facilement pour nettoyer les surfaces planes et peuvent être verrouillés à 180° pour un nettoyage plus contrôlé des murs et dans les hottes et les chambres. Les adaptateurs sont disponibles avec une extrémité filetée de type ACME pour poignées en plastique ou un accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox.
  • Adaptateurs pour serpillières à tête plate avec joints pivotants à 360°
  • Le joint peut se verrouiller à 180° pour un meilleur contrôle
  • Disponibles avec des structures en acier inox 304 électropoli ou en polypropylène
  • Pour une utilisation avec les housses SlimLine, PadMop, SnapMop et PocketMop
  • Les adaptateurs se placent dans les systèmes de godets SlimLine et SlimT
  • QDSL - structure en acier inox à utiliser avec les poignées en acier inox SSU
  • QPSL - structure en polypropylène à utiliser avec les poignées en plastique STA
  • QSSL - structure en acier inoxydable à utiliser avec les poignées STA ou ALUMEH
  • Longueurs de 9 à 18 pouces disponibles
  • Autoclavables
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot043760-000 Type de certificatCertificat de conformité Date17/06/2024 Catalog NumberQDSL-18
Numéro de lot042562-000 Type de certificatCertificat de conformité Date19/03/2024 Catalog NumberQDSL-18
Numéro de lot041897-000 Type de certificatCertificat de conformité Date23/01/2024 Catalog NumberQDSL-18
Numéro de lot040380-000 Type de certificatCertificat de conformité Date27/11/2023 Catalog NumberQDSL-18
Numéro de lot039274-000 Type de certificatCertificat de conformité Date14/07/2023 Catalog NumberQDSL-18
Nom du produit
Micronova™ Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine™ : Adaptateurs > Slimline, adaptateur pour serpillière en acier inox, joint pivotant 360, à utiliser avec les poignées QD SSU, 18 po.