Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Ces tubes coniques et stériles de qualité supérieure permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
Marque:  Thermo Scientific™ 339658
346.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17627105
  • 388.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ Nunc 15mL & 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes are premium, high-quality conical tubes that allow for increased traceability with the largest writing area on the market. Nunc Labware Products are made from high-purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
  • Volume : 15 ml (formats d’emballage en vrac et en portoir)
  • Stérile : SAL 10 -6
  • Apyrogènes : testé pour les endotoxines (0,5 EU/ml)
  • Non cytotoxique, biologiquement inerte : réactivité biologique USP de classe VI pour les matières premières
  • Sans Rnase ni DNase
  • Étanchéité garantie pour protéger vos échantillons
  • Graduations et zones d’écriture résistantes au chloroforme
  • Graduation gravée sur le fond conique de chaque tube
  • FCR max. de 12 000 x g
  • Le produit en portoir est fourni avec un portoir en mousse de PS
  • Fabrication à base de résines de grande pureté et moulage à l’aide de procédés dernier cri ; solution de rechange plus sûre que le verre et tout aussi fiable en matière de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Oui
500
En vrac
Autoclavable
Oui
12,000 x g
15 mL
PP (tube) ; PEHD (bouchon)
50
Stérile
Conique
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes > En vrac