Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en polyester non tissé
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Les écouvillons en polyester non tissés sont disponibles avec de petites et longues poignées.
Marque: Berkshire™ LTN1465.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester hydroentangle double couche sur tige flexible
- Doux et non abrasifs
- Tête thermoliée
- Conditionnés dans une salle blanche ISO classe 4 (classe 10)
Spécification
RoHS 2002/05 et REACH | |
6,38 in | |
Écouvillon | |
16,2cm | |
14,5cm | |
1,7cm | |
0,24 in | |
PP | |
Polyester non tissé |
0,157 in | |
Nettoyage des équipements sensibles, application de lubrifiants et d’autres liquides, validation du nettoyage | |
0,31cm | |
5,71 in | |
0,67 in | |
12,7mm | |
Non contaminant | |
Rond |