Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en polyester non tissé
Les écouvillons en polyester non tissés sont disponibles avec de petites et longues poignées.
Marque: Berkshire™ LTN70F.20
Code nomenclature Nacres: NB.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Polyester hydroentangle double couche sur pelle flexible
- Doux et non abrasifs
- Tête thermoliée
- Conditionnés dans une salle blanche ISO de classe 4 (classe 10)
Spécification
RoHS 2002/05 et REACH | |
2,75 in | |
Écouvillon | |
7cm | |
5,9cm | |
1,1cm | |
0,14 in | |
Polypropylène | |
Polyester intissé |
0,086 in | |
Nettoyage des équipements sensibles, application de lubrifiants et d’autres liquides, élimination de l’excès de matériau | |
0,22cm | |
2,32 in | |
0,433 in | |
7mm | |
Non contaminant | |
Flexible |